(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A1438-25G A1438-5G
TCIAA1438-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAA1438-25G TCIAA1438-5G
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Formule: C₄H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00674110
Numéro CAS: 40371-51-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6285981067e79088add86de962de78c0e284e197&vid=6285981067e79088add86de962de78c0e284e197&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -28.0 to -32.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité