(R)-(-)-Nipecotic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
N0654-1G N0654-5G
TCIAN0654-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAN0654-1G TCIAN0654-5G
(R)-(-)-Nipecotic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(R)-(-)-Nipecotic acid
Formule: C₆H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD01630787
Numéro CAS: 25137-00-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30619bf8c655c4fb71270f3a94f3ede46528afc8&vid=30619bf8c655c4fb71270f3a94f3ede46528afc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -6.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité