4,4'-Dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphényl ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B25126.03EA 76.4 EUR InStock
B25126.03 B25126.06
4,4'-Dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphényl ≥99%
4,4'-Dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphényl
Formule: C₁₂Br₂F₈
MW: 455,94 g/mol
Point de fusion: 113…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000310
Numéro CAS: 10386-84-2
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité