4,4'-Dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphényl ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1696-5GEA 201 EUR InStock
TCIAD1696-5G TCIAD1696-1G
4,4'-Dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphényl ≥95.0% (par GC)
4,4'-Dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphényl
Formule: C₁₂Br₂F₈
MW: 455,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000310
Numéro CAS: 10386-84-2
ONU: 3152
ADR: 9,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/83/28978483.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 113.0 to 116.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité