2,4-Dichlorothiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD3549-5GEA 85.8 EUR InStock
TCIAD3549-5G TCIAD3549-25G
2,4-Dichlorothiazole ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichlorothiazole
Formule: C₃HCl₂NS
MW: 154,0200 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Numéro MDL: MFCD08691358
Numéro CAS: 4175-76-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/21/28980621.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité