2-Chlorophenyl acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Acetoxy-2-chlorobenzene, Acetic acid 2-Chlorophenyl ester
C2120-25G C2120-5G
TCIAC2120-25GEA 99 EUR InStock
TCIAC2120-25G TCIAC2120-5G
2-Chlorophenyl acetate ≥98.0% (par GC)
2-Chlorophenyl acetate
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,593 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Point de fusion: –20°C
Numéro MDL: MFCD01632281
Numéro CAS: 4525-75-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dddca8736e6f4aad259f5739a701a7397912545d&vid=dddca8736e6f4aad259f5739a701a7397912545d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité