4-Chlorophenyl acetate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11473200EA 153 EUR InStock
EHERC11473200
4-Chlorophenyl acetate
4-Chlorophenyl acetate
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,5930 g/mol
Numéro MDL: MFCD00623648
Numéro CAS: 876-27-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité