Cyclohexylisopropylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Isopropylcyclohexanamine
I0373-25ML I0373-500ML
TCIAI0373-25MLEA 56.1 EUR InStock
TCIAI0373-25ML TCIAI0373-500ML
Cyclohexylisopropylamine ≥98.0% (par GC)
Cyclohexylisopropylamine
Formule: C₉H₁₉N
MW: 141,2539 g/mol
Point d'ébullition: 174°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00003831
Numéro CAS: 1195-42-2
EINECS: 214-798-5
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a6f93a7e1f5c114be2f4381c8701e5aefaca4e7&vid=7a6f93a7e1f5c114be2f4381c8701e5aefaca4e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité