Cyclohexyl(éthyl)amine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L14221.AC L14221.AE
L14221.ACEA 29.7 EUR InStock
L14221.AC L14221.AE
Cyclohexyl(éthyl)amine 97%
Cyclohexyl(éthyl)amine
Purity: 97% CAS No.: 5459-93-8 Molecular Formula: C8H17N Formula Weight: 127.23 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4520 Odour: Amine-like Boiling Point: 163-166° Beilstein Reference: 2070280 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00003834
Formule: C₈H₁₇N
MW: 127,23 g/mol
Point d'ébullition: 163…166 °C
Densité: 0.850
Point d'éclair: 45 °C (113 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003834
Numéro CAS: 5459-93-8
EINECS: 226-733-8
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité