Cyclohexyl(éthyl)amine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0506-25ML E0506-500ML
TCIAE0506-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0506-25ML TCIAE0506-500ML
Cyclohexyl(éthyl)amine ≥99.0% (par GC)
Cyclohexyl(éthyl)amine
Formule: C₈H₁₇N
MW: 127,23 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Point d'éclair: 30°C
Numéro MDL: MFCD00003834
Numéro CAS: 5459-93-8
EINECS: 226-733-8
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53942c82aeb99a1ee3a1827464602684873dae03&vid=53942c82aeb99a1ee3a1827464602684873dae03&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité