2,2'-Methylenediphénol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(o-hydroxyphenyl)methane, 2,2'-Methylenediphenol
D1939-5G D1939-1G
TCIAD1939-5GEA 245 EUR InStock
TCIAD1939-5G TCIAD1939-1G
2,2'-Methylenediphénol ≥99.0% (par GC)
2,2'-Methylenediphénol
Formule: C₁₃H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00002243
Numéro CAS: 2467-02-9
EINECS: 219-578-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8a0a482a138d8cd091cc2e6c2557b2f64149929&vid=a8a0a482a138d8cd091cc2e6c2557b2f64149929&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 117.0 to 120.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité