4,4'-Methylenediphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11417.03 A11417.06
A11417.03EA 35.4 EUR InStock
A11417.03 A11417.06
4,4'-Methylenediphénol ≥98%
4,4'-Methylenediphénol
Purity: 98% CAS No.: 620-92-8 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Melting Point: 159-163° Beilstein Reference: 2049425
Formule: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Point de fusion: 159…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002385
Numéro CAS: 620-92-8
EINECS: 210-658-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité