4,4'-Methylenediphénol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Methylenediphenol
B0819.0025 B0819-25G B0819-5G B0819-100G
TCIAB0819.0025EA 168 EUR InStock
TCIAB0819.0025 TCIAB0819-25G TCIAB0819-5G TCIAB0819-100G
4,4'-Methylenediphénol ≥99.0% (par GC)
4,4'-Methylenediphénol
Formule: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002385
Numéro CAS: 620-92-8
EINECS: 210-658-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4c52082483169cd7c1b540c876d9d30d211cef7&vid=f4c52082483169cd7c1b540c876d9d30d211cef7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité