(4-Aminophényl)acétonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO103210100EA 97.7 EUR InStock
ACRO103210100
(4-Aminophényl)acétonitrile 99%
(4-Aminophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,17 g/mol
Point de fusion: 42…46 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007912
Numéro CAS: 3544-25-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité