(4-Aminophényl)acétonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(4-Aminophenyl)acetonitrile, 4-Aminobenzyl cyanide
A11304.06 A11304.14
A11304.06EA 51.3 EUR InStock
A11304.06 A11304.14
(4-Aminophényl)acétonitrile 99%
(4-Aminophenyl)acetonitrile
Purity: 99% CAS No.: 3544-25-0 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 312° Beilstein Reference: 1100108 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007912
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,17 g/mol
Point d'ébullition: 312 °C
Point de fusion: 42…46 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007912
Numéro CAS: 3544-25-0
EINECS: 222-587-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité