(4-Aminophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A1612-25G A1612-5G
TCIAA1612-25GEA 99 EUR InStock
TCIAA1612-25G TCIAA1612-5G
(4-Aminophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(4-Aminophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007912
Numéro CAS: 3544-25-0
EINECS: 222-587-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c1686c2aa471d24e8d3291df75a69757e842db5&vid=8c1686c2aa471d24e8d3291df75a69757e842db5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Brown powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité