Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 1-naphtoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAN0047-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAN0047-25G
Chlorure de 1-naphtoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 1-naphtoyle


Formule: C₁₁H₇ClO
MW: 190,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004002
Numéro CAS: 879-18-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/65/28989165.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité