6-Amino-2-naphthoic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Amino-2-naphthoic acid, 6-Amino-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-Amino-2-naphthoic Acid
A1938-25G A1938-5G
TCIAA1938-25GEA 579 EUR InStock
TCIAA1938-25G TCIAA1938-5G
6-Amino-2-naphthoic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Amino-2-naphthoic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,1947 g/mol
Point de fusion: 225°C
Numéro MDL: MFCD01861831
Numéro CAS: 116668-47-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=805d7ff97811d2e994f56f9cb2aa2bd1a21e15e2&vid=805d7ff97811d2e994f56f9cb2aa2bd1a21e15e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité