Acide 1,4-dihydroxy-2-naphtoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2296-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD2296-25G
Acide 1,4-dihydroxy-2-naphtoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 1,4-dihydroxy-2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₈O₄
MW: 204,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010370
Numéro CAS: 31519-22-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/27/28979227.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité