3-(4-Hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propane-1-one ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1966-1G P1966-5G
TCIAP1966-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAP1966-1G TCIAP1966-5G
3-(4-Hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propane-1-one ≥98.0% (par HPLC)
Phloretin
Formule: C₁₅H₁₄O₅
Point de fusion: 262°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002288
Numéro CAS: 60-82-2
EINECS: 200-488-7
Merck Index: 14,07326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d7df91e4b3b7f11333a7e2148e7b2ab04512002&vid=3d7df91e4b3b7f11333a7e2148e7b2ab04512002&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité