1,1,3,3-Tétrabromoacétone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1026-25G T1026-5G
TCIAT1026-25GEA 303 EUR InStock
TCIAT1026-25G TCIAT1026-5G
1,1,3,3-Tétrabromoacétone ≥98.0% (par GC)
1,1,3,3-Tétrabromoacétone
Formule: C₃H₂Br₄O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00059470
Numéro CAS: 22612-89-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24c4ce067774407ba1689d4c2520babda4889b60&vid=24c4ce067774407ba1689d4c2520babda4889b60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité