Phénylacétate de p-tolyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0870-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC0870-25G
Phénylacétate de p-tolyle ≥99.0% (par GC)
Phénylacétate de p-tolyle
Formule: C₁₅H₁₄O₂
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD00025983
Numéro CAS: 101-94-0
Merck Index: 14,02585
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/62/28938062.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 75.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité