Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride

Synonyms: 2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene

034778-1G 034778-25G 034778-5G
FLUO034778-1GEA 0 EUR InStock
FLUO034778-1G FLUO034778-25G FLUO034778-5G
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride


Formule: C₇H₃BrF₃I
MW: 350,9024 g/mol
Numéro MDL: MFCD08543938
Numéro CAS: 481075-58-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité