2'-Hydroxy-5'-méthylpropiophénone
012086-25G 012086-5G
FLUO012086-25GEA 0 EUR InStock
FLUO012086-25G FLUO012086-5G
2'-Hydroxy-5'-méthylpropiophénone
2'-Hydroxy-5'-méthylpropiophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD01098830
Numéro CAS: 938-45-4
EINECS: 213-342-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité