Acétate de m-tolyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14602.14 L14602.22
L14602.14EA 38.8 EUR InStock
L14602.14 L14602.22
Acétate de m-tolyle ≥97%
Acétate de m-tolyle
Purity: 97% CAS No.: 122-46-3 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 100°/14mm Beilstein Reference: 1862796 Merck Reference: 14,2583 MDL No.: MFCD00041910
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (14 mmHg)
Densité: 1.050
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041910
Numéro CAS: 122-46-3
EINECS: 204-546-2
Merck Index: 14,2583
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité