Acétate de m-tolyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A0659-25G A0659-500G
TCIAA0659-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAA0659-25G TCIAA0659-500G
Acétate de m-tolyle ≥99.0% (par GC)
Acétate de m-tolyle
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 212°C
Point de fusion: 12°C
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00041910
Numéro CAS: 122-46-3
EINECS: 204-546-2
Merck Index: 14,02583
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf8ce6901522fd7adb57513de66e78064351b4e6&vid=cf8ce6901522fd7adb57513de66e78064351b4e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité