Acétate de p-tolyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetic acid p-Cresyl ester, Acetic acid p-Tolyl ester, p-Tolyl Acetate, p-Cresyl acetate
A0670-25G A0670-500G
TCIAA0670-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0670-25G TCIAA0670-500G
Acétate de p-tolyle ≥98.0% (par GC)
Acétate de p-tolyle
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,1745 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00008703
Numéro CAS: 140-39-6
EINECS: 205-413-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=522d44206c14af254f1765123f0625894fcc12ab&vid=522d44206c14af254f1765123f0625894fcc12ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité