Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
E0772-25G E0772-5G
TCIAE0772-25GEA 260 EUR InStock
TCIAE0772-25G TCIAE0772-5G
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Formule: C₆H₇F₃O₂
MW: 168,12 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Point d'éclair: 24°C
Numéro MDL: MFCD00009903
Numéro CAS: 25597-16-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d45b4df36069f1f0b6431bbb490289f04921ee1b&vid=d45b4df36069f1f0b6431bbb490289f04921ee1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité