Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dibromo-4-iodobenzène

Synonyms: 2,4-Dibromo-1-iodobenzene

035714-1G 035714-5G
FLUO035714-1GEA 0 EUR InStock
FLUO035714-1G FLUO035714-5G
1,3-Dibromo-4-iodobenzène
1,3-Dibromo-4-iodobenzène


Formule: C₆H₃Br₂I
MW: 361,8000 g/mol
Numéro MDL: MFCD09753709
Numéro CAS: 19393-94-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité