Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Bis(difluoromethoxy)benzene


023243-1G 023243-5G
FLUO023243-1GEA 28.07 EUR InStock
FLUO023243-1G FLUO023243-5G
1,2-Bis(difluoromethoxy)benzene
1,2-Bis(difluoromethoxy)benzene


Formule: C₈H₆F₄O₂
MW: 210,1257 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368957
Numéro CAS: 27691-14-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité