2-Hydroxy-2-méthylpropiophénone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14233500EA 168 EUR InStock
EHERC14233500
2-Hydroxy-2-méthylpropiophénone
2-Hydroxy-2-méthylpropiophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2000 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040710
Numéro CAS: 7473-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité