2-Hydroxy-2-méthylpropiophénone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0991-25G H0991-500G H0991-100G
TCIAH0991-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAH0991-25G TCIAH0991-500G TCIAH0991-100G
2-Hydroxy-2-méthylpropiophénone ≥96.0% (par GC)
2-Hydroxy-2-méthylpropiophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2000 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00040710
Numéro CAS: 7473-98-5
EINECS: 231-272-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e85ae67e8470380cfe86a69a7d05530785c1fed2&vid=e85ae67e8470380cfe86a69a7d05530785c1fed2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité