Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxyphénylacétone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAH1249-25GEA 214 EUR InStock
TCIAH1249-25G TCIAH1249-5G
4-Hydroxyphénylacétone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hydroxyphénylacétone


Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Numéro MDL: MFCD00210439
Numéro CAS: 770-39-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/74/28971174.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité