3,5-Dichloro-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
010449-100G 010449-25G
FLUO010449-100GEA 0 EUR InStock
FLUO010449-100G FLUO010449-25G
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Formule: C₇Cl₂F₆
Numéro MDL: MFCD00039304
Numéro CAS: 4284-10-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité