3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride
004395-1G 004395-5G
FLUO004395-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004395-1G FLUO004395-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂ClF₅
Numéro MDL: MFCD00153090
Numéro CAS: 77227-99-7
EINECS: 401-930-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité