4'-Fluoro-2-methylpropiophenone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-Fluoroisobutyrophenone, 1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropan-1-one
H26036.03 H26036.06
H26036.03EA 155 EUR InStock
H26036.03 H26036.06
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone ≥97%
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone
Purity: 97% CAS No.: 26393-91-9 Molecular Formula: C10H11FO Formula Weight: 166.19 Refractive Index: 1.4980
Formule: C₁₀H₁₁FO
MW: 166,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038305
Numéro CAS: 26393-91-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité