1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene
006025-5G 006025-25G
FLUO006025-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006025-5G FLUO006025-25G
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃BrF₆
MW: 293,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00074904
Numéro CAS: 327-75-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité