1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥87.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 2-Bromo-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
B2545-25G B2545-5G
TCIAB2545-25GEA 152 EUR InStock
TCIAB2545-25G TCIAB2545-5G
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥87.0% (par GC)
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃BrF₆
MW: 293,01 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: 5°C
Numéro MDL: MFCD03094336
Numéro CAS: 7617-93-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e393aadde19532c02bdbd0c57638046d53dd26e&vid=4e393aadde19532c02bdbd0c57638046d53dd26e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 87.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité