4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
010270-1G 010270-5G
FLUO010270-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010270-1G FLUO010270-5G
4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
Formule: C₈H₄ClF₅
Numéro CAS: 13947-94-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité