α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-o-xylène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Bis(trifluoromethyl)benzene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-Hexafluoro-o-xylene
B3110-25G B3110-5G
TCIAB3110-25GEA 231 EUR InStock
TCIAB3110-25G TCIAB3110-5G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-o-xylène ≥97.0% (par GC)
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-o-xylène
Formule: C₈H₄F₆
Point d'ébullition: 142°C
Numéro MDL: MFCD03094218
Numéro CAS: 433-95-4
EINECS: 207-092-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69d1d1743750ea29ccd20c858ccf1985a06adce3&vid=69d1d1743750ea29ccd20c858ccf1985a06adce3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité