4-Chloro-6-(trifluorométhyl)quinoleine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50539.03 H50539.06
H50539.03EA 80.3 EUR InStock
H50539.03 H50539.06
4-Chloro-6-(trifluorométhyl)quinoleine ≥99%
4-Chloro-6-(trifluorométhyl)quinoleine
Purity: 99% CAS No.: 49713-56-6 Molecular Formula: C10H5ClF3N Formula Weight: 231.61 MDL No.: MFCD00153106
Formule: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153106
Numéro CAS: 49713-56-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité