4-Chloro-7-(trifluorométhyl)quinoleine
Synonyms: 4-Chloro-7-trifluoromethylquinoline
CFF992.1 CFF992.10 CFF992.25 004561-5G 004561-1G
CHMPCFF992.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF992.1 CHMPCFF992.10 CHMPCFF992.25 FLUO004561-5G FLUO004561-1G
4-Chloro-7-(trifluorométhyl)quinoleine
4-Chloro-7-(trifluorométhyl)quinoleine
Formule: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231,6016 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006775
Numéro CAS: 346-55-4
EINECS: 206-471-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité