4-Chloro-7-fluoro-2-méthylquinoleine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50554.03 H50554.06
H50554.03EA 150 EUR InStock
H50554.03 H50554.06
4-Chloro-7-fluoro-2-méthylquinoleine 95%
4-Chloro-7-fluoro-2-méthylquinoleine
Purity: 95% CAS No.: 18529-04-9 Molecular Formula: C10H7ClFN Formula Weight: 195.63 MDL No.: MFCD00272333
Formule: C₁₀H₇ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272333
Numéro CAS: 18529-04-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité