4-Chloro-8-(trifluorométhyl)quinoleine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17301.06EA 266 EUR InStock
A17301.06 A17301.03
4-Chloro-8-(trifluorométhyl)quinoleine ≥98%
4-Chloro-8-(trifluorométhyl)quinoleine
Formule: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231,61 g/mol
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134578
Numéro CAS: 23779-97-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité