4-Chloro-8-(trifluorométhyl)quinoleine
CFF993.1 004562-1G 004562-5G
CHMPCFF993.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF993.1 FLUO004562-1G FLUO004562-5G
4-Chloro-8-(trifluorométhyl)quinoleine
4-Chloro-8-(trifluorométhyl)quinoleine
Formule: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134578
Numéro CAS: 23779-97-7
EINECS: 245-880-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité