Dichlorophosphate de 2-chlorophényle 98+%, tiges
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11505.06 A11505.14 A11505.22
A11505.06EA 25.2 EUR InStock
A11505.06 A11505.14 A11505.22
Dichlorophosphate de 2-chlorophényle 98+%, tiges
Dichlorophosphate de 2-chlorophényle
Purity: 98+% CAS No.: 15074-54-1 Molecular Formula: C6H4Cl3O2P Formula Weight: 245.43 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5380 Boiling Point: 82-84°/0.4mm Beilstein Reference: 911009 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00009704
Formule: C₆H₄Cl₃O₂P
Point d'ébullition: 82…84 °C (0.4 mmHg)
Densité: 1.491
Point d'éclair: 105 °C (221 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009704
Numéro CAS: 15074-54-1
EINECS: 239-129-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité