Dichlorophosphate de 2-chlorophényle ≥97.0% (par analyse titrimétrique) agent de phosphorylation
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC0976-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC0976-5G
Dichlorophosphate de 2-chlorophényle ≥97.0% (par analyse titrimétrique) agent de phosphorylation
Dichlorophosphate de 2-chlorophényle
Formule: C₆H₄Cl₃O₂P
MW: 245,43 g/mol
Point d'ébullition: 256°C
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD00009704
Numéro CAS: 15074-54-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/26/28938226.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité