Dichlorophosphate de 4-chlorophényle 98+%, tiges
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chlorophenyl dichlorophosphate
A15507.06 A15507.14 A15507.22
A15507.06EA 26.4 EUR InStock
A15507.06 A15507.14 A15507.22
Dichlorophosphate de 4-chlorophényle 98+%, tiges
Dichlorophosphate de 4-chlorophényle
Purity: 98+% CAS No.: 772-79-2 Molecular Formula: C6H4Cl3O2P Formula Weight: 245.43 Flash Point: 106°(222°F) Refractive Index: 1.5398 Odour: Acrid Boiling Point: 113-115°/0.9mm Beilstein Reference: 910754 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00009705
Formule: C₆H₄Cl₃O₂P
MW: 245,43 g/mol
Point d'ébullition: 113…115 °C (0.9 mmHg)
Densité: 1.508
Point d'éclair: 106 °C (222 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009705
Numéro CAS: 772-79-2
EINECS: 212-254-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité