Dichlorophosphate de 4-chlorophényle ≥97.0% (par analyse titrimétrique) agent de phosphorylation
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Chlorophenyl dichlorophosphate
C0977-25G C0977-5G
TCIAC0977-25GEA 128 EUR InStock
TCIAC0977-25G TCIAC0977-5G
Dichlorophosphate de 4-chlorophényle ≥97.0% (par analyse titrimétrique) agent de phosphorylation
Dichlorophosphate de 4-chlorophényle
Formule: C₆H₄Cl₃O₂P
MW: 245,43 g/mol
Point d'ébullition: 265°C
Point d'éclair: 106°C
Numéro MDL: MFCD00009705
Numéro CAS: 772-79-2
EINECS: 212-254-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0da8436396ab4bc817cbda431224b002110b89c5&vid=bae1c79eeb6fb0ad9ea7cbdf8cb7de5a9f955dde&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité