Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dibromo-4-picoline ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L20037.03EA 57.7 EUR InStock
L20037.03
3,5-Dibromo-4-picoline ≥97%
3,5-Dibromo-4-picoline


Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128859
Numéro CAS: 3430-23-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité